Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF4, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 4, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
43.86 CHF - 48.57 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kapillaranstieg: 160 mm/10 min, Gewicht: 550 g/m2, 100/Packung |
---|---|
Filmdicke | 1.30 mm |
Format | Bogen |
Güte | BF4 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-110170G |
110 mm | 170 mm |
43.86 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15912810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-521-150150G |
150 mm | 150 mm |
48.57 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF-4 ist ideal für die Übertragung von DNA oder RNA gemäß der südlichen Technik oder die semidrige Blotting von Proteinen.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 160 mm/10 min, Gewicht: 550 g/m2, 100/Packung | |
1.30 mm | |
Bogen | |
BF4 |