Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF4, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 4, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-521-150150G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912810
  • 48.57 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
  • Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
  • Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
  • Gütegrad BF-4 ist ideal für die Übertragung von DNA oder RNA gemäß der südlichen Technik oder die semidrige Blotting von Proteinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kapillaranstieg: 160 mm/10 min, Gewicht: 550 g/m2, 100/Packung
1.30 mm
BF4
150 mm
150 x 150 mm
Bogen
150 mm
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF4, Blätter > 150 x 150 mm