Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 3, die Scheiben sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
39.44 CHF - 969.49 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung |
---|---|
Filmdicke | 0.76 mm |
Format | Scheibe |
Güte | BF3 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15922960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-022 |
22 mm |
237.20 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15932960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-025 |
25 mm |
39.44 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15942960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-520-150 |
150 mm |
969.49 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF-3 eignet sich ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir in Kapillaren- und Semidry-Blotting-Methoden.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung | |
0.76 mm | |
Scheibe | |
BF3 |