Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 3, die Scheiben sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-520-150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15942960
  • 969.49 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
  • Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
  • Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
  • Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
  • Gütegrad BF-3 eignet sich ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir in Kapillaren- und Semidry-Blotting-Methoden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung
0,76 mm
BF 3
150 mm
Scheibe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Scheiben > 150 mm