Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF2, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 2, die Papierbögen sind hochrein und ideal für Blotting und Chromatographie.
38.31 CHF - 283.32 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Kapillaranstieg: 70 mm/10 min, Gewicht: 195 g/m2, 100/Karton |
---|---|
Filmdicke | 0.35 mm |
Güte | BF2 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-080090N |
80 mm | 90 mm |
38.31 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15962800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-130210N |
130 mm | 120 mm |
90.64 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15972800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-519-300600N |
300 mm | 600 mm |
283.32 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF2 ist ideal für Gel-Docht und -Trocknung, Kapillarblotting mit westlichen, südlichen oder halbtrockenen Verfahren.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 70 mm/10 min, Gewicht: 195 g/m2, 100/Karton | |
0.35 mm | |
BF2 |