Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF2, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 2, die Papierbögen sind hochrein und ideal für Blotting und Chromatographie.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-519-130210N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF2 ist ideal für Gel-Docht und -Trocknung, Kapillarblotting mit westlichen, südlichen oder halbtrockenen Verfahren.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 70 mm/10 min, Gewicht: 195 g/m2, 100/Karton | |
0.35 mm | |
120 mm |
130 x 120 mm | |
BF2 | |
130 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF2, Blätter > 130 x 120 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur