Learn More
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks
GREENER_CHOICE
These inserts are made out of polystyrene and are disposable. Each insert features a deep pocket for a sharps container and several smaller pockets for tube storage and blood collection accessories.
62.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 14,48 x 8,25 x 5,12 in.
Material Polystyrol
Produkttyp Ersatzeinsätze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11507613
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HS2201A
13-mm-Röhrchengestelle
62.75 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11517613
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
HS2201B
16-mm-Röhrchengestelle
62.75 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available for a 13 mm or 16 mm tube rack
  • Inserts are removable, washable, and disposable
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
14,48 x 8,25 x 5,12 in.
Ersatzeinsätze
368 mm
0,24 kg
Weiß
Polystyrol
130 mm
8 Kammern
209,6 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks