Learn More
Fisherbrand™ Blood Collection Tray Replacement Insert for Tube Racks
GREENER_CHOICE
These inserts are made out of polystyrene and are disposable. Each insert features a deep pocket for a sharps container and several smaller pockets for tube storage and blood collection accessories.
Marke:  Fisherbrand™ HS2201A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11507613
  • 60.90 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich für ein 13-mm- oder 16-mm-Röhrchengestell
  • Der Einsatz ist abnehmbar, waschbar und zum einmaligen Gebrauch
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
14,48 x 8,25 x 5,12 in.
130 mm
8 Kammern
209,6 mm
Ersatzeinsätze
Weiß
13-mm-Röhrchengestelle
368 mm
0,24 kg
Polystyrol