Learn More
BD Blutentnahme-Set
Zur Blutentnahme. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmesets (50 Sets) werden mit Sicherheitsabdeckung und Luer-Adapter geliefert.
Marke:  BD 367282
Artikelnummer. 15706238
  • 72.35 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Sicherheitsabschirmung und Luer-Adapter,
  • 21 G ¾ Zoll, 18 cm-Schlauch, grün
  • Empfohlen für Erwachsene
  • Ein Karton enthält 4 x 50 Blutentnahmesets
  • Ein Set ist für ein Paar Blutkulturflaschen erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmebesteck
Steril
Name des Produkts
BD Blutentnahme-Set > Steril; Kanülenlänge:19mm