Learn More
BD Blutentnahme-Set
Zur Blutentnahme. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmesets (50 Sets) werden mit Sicherheitsabdeckung und Luer-Adapter geliefert.
Marke:  BD 367282
Artikelnummer. 12389299
  • 185.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Mit Sicherheitsabschirmung und Luer-Adapter,
  • 21 G ¾ Zoll, 18 cm-Schlauch, grün
  • Empfohlen für Erwachsene
  • Ein Karton enthält 4 x 50 Blutentnahmesets
  • Ein Set ist für ein Paar Blutkulturflaschen erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blutentnahmebesteck
Steril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Blutentnahme-Set > Steril; Kanülenlänge:19mm