Learn More
Sartorius™ Blockgewichte
Blockgewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, die aus hochwertigen Materialien bestehen.
172.00 CHF - 337.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Blockgewicht |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DAkkS-Kalibrierzertifikat |
Klassifikation | OIML Klasse M1 |
Material | Gusseisen |
Dichte | 7,200 kg/m³ |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15365276
|
Sartorius™
YCW7159-AC-02 |
10 g |
213.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15375266
|
Sartorius™
YCW6559-AC-02 |
5 g |
172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15375276
|
Sartorius™
YCW7259-AC-02 |
20 kg |
337.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Toleranzen entsprechen OIML Klasse M1
- Nicht magnetisierbar
- Aus Gusseisen, schwarz lackiert mit einer Dichte von 7,200 kg/m³
Spezifikation
Blockgewicht | |
OIML Klasse M1 | |
7,200 kg/m³ |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Gusseisen |