Learn More
Sartorius™ Blockgewichte
Blockgewichte sind hochwertige Arbeitsstandards für den täglichen Gebrauch, die aus hochwertigen Materialien bestehen.
Marke:  Sartorius™ YCW6559-AC-02
166.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15375266
  • 172.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Toleranzen entsprechen OIML R111 - 1
  • Nicht magnetisierbar
  • Aus Gusseisen, schwarz lackiert mit einer Dichte von 7,200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockgewicht
OIML Klasse M1
5 g
DAkkS-Kalibrierzertifikat
Gusseisen
7,200 kg/m³
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius™ Blockgewichte > 5 kg