Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
73.50 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 1769
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Toleranz Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Toleranz Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11848281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29732
10 ml ±0.02 ml Rot 440 mm
78.15 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11808281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29722
1 ml ±0.008 ml Blau 300 mm
249.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11818281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29723
2 ml ±0.01 ml Orange 330 mm
126.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11868281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29734
20 ml ±0.03 ml Gelb 510 mm
103.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11828281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29725
3 ml ±0.01 ml Schwarz 330 mm
190.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11838281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29727
5 ml ±0.015 ml Weiß 400 mm
73.50 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11858281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29733
15 ml ±0.03 ml Grün 510 mm
92.90 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11898271
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29721
0.5 ml ± 0.005 ml Schwarz 300 mm
134.00 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11878281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29735
25 ml ±0.03 ml Blau 520 mm
103.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11888281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
29738
50 ml ± 0.05 ml Rot 540 mm
126.00 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 2-Markierungen mit DE-M-Markierung aus blauem Email
  • Klasse AS
  • Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
Vollpipette
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
DE-M-Markierung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas