Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 2-Markierung sind mit einer DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe versehen. Lieferung mit Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke:  BRAND™ 29734
89.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11868281
  • 103.00 CHF / 6 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 2-Markierungen mit DE-M-Markierung aus blauem Email
  • Klasse AS
  • Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
6/Packung
Gelb
510 mm
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
DE-M-Markierung
±0.03 ml
20 ml
Vollpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten aus Kalk-Natron-Glas > Fassungsvermögen:20 ml; gelb