Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ USP-Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Kugelpipetten werden mit einem individuellen USP-Konformitätszertifikat geliefert.
Marke: BRAND™ 950502
37.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Wartezeit 5 Sekunden.
- Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
Blau | |
Volumetrische Vollpipette |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Braun | |
0.008 ml | |
1 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen