Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ USP-Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas gemäß DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Klasse AS Kugelpipetten werden mit einem individuellen USP-Konformitätszertifikat geliefert.
Marke:  BRAND™ 950507
38.99 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815562
  • 44.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
  • Wartezeit 5 Sekunden.
  • Lieferung mit Chargennummer und Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
DE-M-Markierung
Weiß
Volumetrische Vollpipette
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAS, Kalknatronglas
Braun
0.015 ml
5 ml
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ USP-Kolbenpipetten, Klasse AS, mit Zertifikat > Kapazität: 5 ml