Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Kalibriert, um eine präzise Flüssigkeitsmenge bei einer bestimmten Temperatur zu enthalten. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 956852
66.64 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15815572
  • 70.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Markierung
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
500 ml
±0.25 ml
Ja
Stopfen
USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat, DIN EN ISO 1042
Klar
Borosilikatglas
Enghals
A
19/26
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ USP-Messkolben der Klasse A mit Zertifikat > 500 ml