Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Messkolben der Klasse A sind auf eine genaue Flüssigkeitsfüllmenge bei einer bestimmten Temperatur kalibriert. Als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Mit Polypropylen-Stopfen und DE-M-Kennzeichnung.
Marke: BRAND™ 36846
46.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen und DE-M-Kennzeichnung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
20 ml | |
±0.06 ml | |
2 Stück | |
A | |
12/21 |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
Ja | |
Stopfen |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
58Stunden
0Minuten
0Sekunden
37