Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Mit Polypropylen-Stopfen. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 937243
52.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15805542
  • 53.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Mit Polypropylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Weit
Ja
Stopfen
DIN EN ISO 1042
Klar
10 ml
±0.04 ml
2 Stück
A
10/19
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen, mit Zertifikat > 10 ml; Halsgröße: 10/19