Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Polypropylen-Stopfen
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke: BRAND™ 37241
44.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Schliff NS 7/16 | |
Polypropylenstopfen | |
10 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)