Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas, Klasse B
Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckiger Basis. Die BRAND™ Blaubrand™ Mischzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A sind auf flüssige Volumenaufnahme im Behälter kalibriert.
Marke: BRAND™ 32408
52.53 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit Polypropylen-Stopfen und sechseckigem Sockel
- Höhe ohne Stopfen
- Alle BLAUBRAND™ Zylinder werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
Graduierter Mischzylinder | |
DIN EN ISO 4788 | |
10 ml | |
Polypropylen-Stopfen | |
Polypropylen | |
0,2 ml |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
160 mm | |
Blauemaillierte Graduierungen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
25Stunden
23Minuten
12Sekunden
37