Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatische Bürette
BLAUBRAND™ Automatisches Bürette mit Hahn, seitlichem Hahn und PTFE-Hahn.
397.00 CHF
Spezifikation
Enthält Blauer Schellbachstreifen
Sperrhahn L-Absperrhahn, seitlicher Absperrhahn, PTFE-Absperrhahn
Gewährleistung 12 Monate
Typ Bürette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10428952
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
22761
10 ml
397.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10359951
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
22762
25 ml
397.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Spezifikation
Spezifikation
Blauer Schellbachstreifen
L-Absperrhahn, seitlicher Absperrhahn, PTFE-Absperrhahn
12 Monate
Bürette
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatische Bürette