Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatische Bürette
BLAUBRAND™ Automatisches Bürette mit Hahn, seitlichem Hahn und PTFE-Hahn.
Marke: BRAND™ 22761
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Zwischen-Absperrhahn zum Umpumpen von Restflüssigkeit
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Spezifikation
10 ml | |
Blauer Schellbachstreifen | |
12 Monate |
0,02 ml | |
L-Absperrhahn, seitlicher Absperrhahn, PTFE-Absperrhahn | |
Bürette |