Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A sind mit einem Polypropylenstopfen versehen, der sich durch einen Braunglasstopfen austauschen lässt. Die dunklen Flaschen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Mit Chargennummer und Zertifikat. USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Marke:  Brand™ 37402
53.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843192
  • 78.41 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas.
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Dunkles Glas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
  • Stopfen aus Polypropylen, austauschbar gegen Stopfen aus Braunglas.
  • Mit Chargennummer und Zertifikat. Individuelles USP-Zertifikat und USP-Chargenzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Polypropylen
10 ml
±0.04 ml
2 Stück
A
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage.
Braun
Borosilikatglas
Weit
± 0,04 ml
10/19
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Sonderangebote
      Sonderangebote
      • Mehrere Hersteller
        Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
        Aktionscode: 24138
        Gültig bis zum2025-04-30
        Tage
        30
        Stunden
        0
        Minuten
        1
        Sekunden
        1
      • Mehrere Hersteller
        Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
        Aktionscode: 25081
        Gültig bis zum2025-12-31
        Neues Angebot
        Jetzt Sparen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Gelb; Polypropylen-Stopfen; Fehlergrenze:± 0,04 ml