Learn More
Bollé Safety Blast™ Brille aus Polycarbonat
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
33 g
67 g
68 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gut umschließender Rahmen
- Schutz an den Seiten, oben und unten
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzbrille für Brillenträger |
Gewicht (metrisch) | 33 g |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Dokumentation
Product Information
Specification Sheets
OVERLIGHT II
DateigrößeVersion: 448.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Blast™ Brille aus Polycarbonat >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur