Beschreibung
Klassische Besucherbrille aus Polycarbonat mit DX/UV
- Klare Linsen mit blauem Rahmen
- Wirtschaftliches Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gerade, flache, verstellbare Riemen, kompatibel mit 3M™ Ohrenschützern
- Kann über einer Korrekturbrille getragen werden
- Einstellbarer Linsenwinkel und Bügellänge für optimale Anpassung
- Bügellänge in 5 Stufen einstellbar
- Weiche und schmale Bandenden
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Produkttyp | Schutzbrillen; Kompakt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bau, Forstwirtschaft |
Rahmenfarbe | Blau, Schwarz |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Art des Seitenschilds | Weich und schmal |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7000062167
DateigrößeVersion: 227.7 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Brille aus Polycarbonat, OX Cover >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur