Learn More
Black Seats
276.00 CHF - 280.00 CHF
Spezifikation
Aufnahmevermögen | 5 Wheels |
---|---|
Produkttyp | High-form chair |
Farbe | Black |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11997264
|
mb2
AT3XB1D1NE2D8033 |
540 mm |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11917274
|
mb2
AT3XB2D1NE2D8033 |
660 mm |
280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
5 Wheels | |
High-form chair | |
Black |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Black Seats