Learn More
mb2 Chair on Castors - Black Fabric Upholstered - Asynchronous Mechanism
Click to view available options
:
Height: 660mm
Beschreibung
- Chair in fabric black
- Seat and back in blue fabric upholstered
- Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
- Pneumatic cylinder Mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Contact Seat Chair |
Farbe | Black |
Einstellbar (Höhe) | Yes |
Verstellbar | Height |
Rückenausführung | Ergonomic |
Höhe (metrisch) | 660 mm |
Aufnahmevermögen | 5 Wheels |
Sitzhöhe | 472 to 710 mm |
Gewicht (metrisch) | 10.40 kg |
Mit Armlehnen | No |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
mb2 Chair on Castors - Black Fabric Upholstered - Asynchronous Mechanism >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur