Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Klarglas Typ 1, mit Tropfpipette
Ermöglicht die präzise und zuverlässige Abgabe verschiedener Proben. Fisherbrand™ Klarglasfläschchen des Typs 1 mit Tropfenbaugruppe sind aus durchsichtigem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
28.72 CHF - 29.30 CHF
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
Material | Borosilicate Glass |
Flaschenhalstyp | Screw |
Gewindetyp | Screw |
Beschreibung
- Mit Gewindehals
- Mit schwarzen Kappen und Glaskolben
- Tropfer sind montiert, aber nicht an Fläschchen angebracht
- Die Tropfereinheit besteht aus einem Tropfröhrchen aus Klarglas befestigt an einem Polypropylenverschluss mit Naturkautschukkolben
Spezifikation
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Dropper Screw Cap | |
Screw Thread Vial |
20 mm | |
Screw | |
Polypropylen | |
40/Pk. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen aus Klarglas Typ 1, mit Tropfpipette