Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Klarglas Typ 1, mit Tropfpipette
Ermöglicht die präzise und zuverlässige Abgabe verschiedener Proben. Fisherbrand™ Klarglasfläschchen des Typs 1 mit Tropfenbaugruppe sind aus durchsichtigem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 800059
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Gewindehals
- Mit schwarzen Kappen und Glaskolben
- Tropfer sind montiert, aber nicht an Fläschchen angebracht
- Die Tropfereinheit besteht aus einem Tropfröhrchen aus Klarglas befestigt an einem Polypropylenverschluss mit Naturkautschukkolben
Spezifikation
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Polypropylen | |
58 mm | |
Screw Thread Vial |
20 mm | |
10 mL | |
Screw | |
Dropper Screw Cap | |
40/Pk. |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen aus Klarglas Typ 1, mit Tropfpipette > Capacity: 10mL; Height: 58mm; Quantity: 40/Pk.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur