Learn More
Thermo Scientific™ BL21(DE3) kompetente Zellen
Geeignet für die Expression ungiftiger heterologer Gene. Der Stamm enthält den Lambda DE3-Prophage, der das Gen für die T7-RNA-Polymerase unter Kontrolle eines LacUV5-Promotors trägt, wodurch die Expression der T7-RNA-Polymerase mit IPTG induziert werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ EC0114
128.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für die Expression ungiftiger heterologer Gene
- Der Stamm enthält den Lambda DE3-Prophage, der das Gen für die T7-RNA-Polymerase unter Kontrolle eines LacUV5-Promotors trägt, wodurch die Expression der T7-RNA-Polymerase mit IPTG induziert werden kann
- BL21(DE3) ist ein E. coli B-Stamm und enthält nicht die lon-Protease. Es ist auch in der äußeren Membranprotease OmpT mangelhaft. Das Fehlen dieser beiden Schlüsselproteasen reduziert den Abbau heterologer Proteine, die in den Zellen exprimiert werden.
- Hohe Transformationseffizienz: >1x107 cfu/μg pUC19 DNA
- Speziell für die hochstufige Expression rekombinanter Proteine konstruiert
- Genetische Marker, die den Abbau von RNA und Proteinen minimieren
- Praktische zwei Reaktionen pro Fläschchenverpackung
- S.O.C. Auch das Wachstumsmedium ist enthalten
- Anwendungen: BL21(DE3) kompetente Zellen eignen sich für die hochstufige T7-Expression rekombinanter Proteine
- Genotyp: F– ompT hsdSB (rB–, mB–) gal dcm (DE3)
Hinweis: Nicht für die Aufrechterhaltung von Expressionsplasmiden geeignet. Verwenden Sie DH10B oder DH5α-kompetente Zellen, die das Gen für T7-RNA-Polymerase für die Plasmid-DNA-Vermehrung nicht tragen (Kat. Nr. EG0112, EG0113).
Spezifikation
Chemically Competent | |
Trockeneis (-80 °C) | |
E. coli | |
Klonierung |
F'-Episom fehlt | |
BL21(DE3) | |
Rörchen | |
20 Reaktionen |