Learn More
Bismut(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.19 g/mol
93.87 CHF - 241.20 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 88189-03-1
Summenformel C3BiF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 656.19
MDL-Nummer MFCD02093669
InChI-Schlüssel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-Name Bismut;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10124823
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
387590050
5 g Glasflasche
93.87 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10166763
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
387590250
25 g Glasflasche
241.20 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismut(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals