Learn More
Bismut(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10124823
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10124823
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10124823
Marke: Thermo Scientific Acros 387590050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88189-03-1
Summenformel C3BiF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 656.19
MDL-Nummer MFCD02093669
InChI-Schlüssel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-Name Bismut;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 31.0 to 33% Bi (Complexometry)
Strukturformel Bi(OS(O2)CF3)3
Merck Index 15, 1292
Formelmasse 656.19
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number387590050,387590250
ChargennummerA0468769 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number387590050,387590250
ChargennummerA0465566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number387590050,387590250
ChargennummerA0458195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number387590050,387590250
ChargennummerA0456950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number387590050,387590250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Bismut(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >