Learn More
Bismut(III)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
146.00 CHF - 1235.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11380098
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042863.18
50 g
146.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11370098
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042863.30
250 g
446.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11390098
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042863.A1
1 kg
1235.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EB2984460
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismut(III)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals