Learn More
Bismut(III)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11380098
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11380098
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11380098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042863.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼1890°C
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) oxide
Schmelzpunkt 817°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1273
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 465.96
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Dichte 8.9 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer61800918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number042863.18,042863.30,042863.A1
Chargennummer61900668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number042863.18,042863.30,042863.A1
Chargennummer61800918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042863.18,042863.30,042863.A1
Chargennummer23624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number042863.18,042863.30,042863.A1
Chargennummer24164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number042863.18,042863.30,042863.A1
Name des Produkts
Bismut(III)-oxid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >