Learn More
Bismut(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as Adhesives and sealant chemicals, flame retardants, pigments, propellants and blowing agents. It is also used as solvents. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ca 1890°C |
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) oxide |
Schmelzpunkt | 817°C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.975% (Metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in acids. |
Formelmasse | 465.96 |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
5001Q03S | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 040394.18 |
Z09K034 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 040394.A1,040394.30,040394.18 |
U12H041 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | 040394.A1,040394.30,040394.18 |
U12H040 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | 040394.A1,040394.30,040394.18 |
W14J026 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 040394.A1,040394.30,040394.18 |