Learn More
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
42.24 CHF - 443.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15422387
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15432387
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15442387
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045582.36
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Lichtundurchlässige Röntgenpartikel
  • NanoArc™ Bismutoxid kann zu Polymeren oder Beschichtungssystemen compoundiert werden, um die Opazität gegenüber Röntgenstrahlen zu erhöhen, während die kleine Partikelgröße eine minimale Störung der physikalischen Eigenschaften gewährleistet
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EB2984460
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals