Learn More
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15422387
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422387
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15422387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045582.14
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Bismuth(III) oxide is used in solid-oxide fuel cells. It is also used in optical glasses, to replace lead oxide in whitewares, luxes, varistor formulations and ceramic capacitor formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Lichtundurchlässige Röntgenpartikel
  • NanoArc™ Bismutoxid kann zu Polymeren oder Beschichtungssystemen compoundiert werden, um die Opazität gegenüber Röntgenstrahlen zu erhöhen, während die kleine Partikelgröße eine minimale Störung der physikalischen Eigenschaften gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼1890°C
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) oxide NanoArc™ BI-7300
Schmelzpunkt 817°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,1273
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 465.96
Reinheit (%) ≥99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.9 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX14B028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045582.22,045582.14,045582.36
ChargennummerU31B038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045582.22,045582.14,045582.36
ChargennummerA30U043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045582.22,045582.14,045582.36
ChargennummerW09B002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045582.22,045582.14,045582.36
ChargennummerM22F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045582.22,045582.14,045582.36
Name des Produkts
Bismut(III)-oxid, NanoArc™ BI-7300, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals >