Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419293
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419293
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11419293
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11748.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Bismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bismuth(III)-Nitratpentahydrat ist ein Oxidationsmittel für eine Vielzahl von 4 substituierten Hantzschen 1,4-Dihydropyridinen. Es dient auch als Reagenz für die selektive Oxidation von Sufiden zu Sulfoxiden. Darüber hinaus wird es für die Herstellung von Dragendorff-Reagenz und als TLC-Färbemittel verwendet. Es wird auch zur Herstellung anderer Wismutverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salpetersäure-Lösung, verdünnter Essigsäure, Glycerin und Aceton. Unlöslich in Alkohol, Ethylacetat. Löslich in Aceton, Essigsäure und Glycerin. Unlöslich in Ethanol und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, pulverförmigen Metallen und organischen Materialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-06-0
Summenformel BiH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 485.07
MDL-Nummer MFCD00149157
InChI-Schlüssel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 30°C (decomposition)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,1271
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid solution,dilute acetic acid,glycerol and acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Formelmasse 485.07 (394.99 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.83
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP17C014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA11748.22,A11748.36
ChargennummerN11C009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA11748.22,A11748.36
ChargennummerP06D011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA11748.22,A11748.36
ChargennummerS15D002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA11748.22,A11748.36
ChargennummerM07F042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 ArtikelnummerA11748.22,A11748.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >