Learn More
Bismut(III)-oxid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
72.45 CHF - 429.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1304-76-3 |
---|---|
Summenformel | Bi2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 465.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003462 |
InChI-Schlüssel | TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Bismuth trioxide |
IUPAC-Name | dibismuth(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10451441
|
Thermo Scientific Acros
208071000 |
100 g | Kunststoffflasche |
72.45 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10398340
|
Thermo Scientific Acros
208075000 |
500 g | Kunststoffflasche |
225.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11954161
|
Thermo Scientific Acros
208070025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
429.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1304-76-3 | |
465.96 | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
Bismuth trioxide | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] |
Spezifikation
1890°C | |
825.0°C | |
Gelb | |
99.9% | |
Bi2O3 | |
01,59 | |
Bismuth trioxide | |
TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N | |
dibismuth(3+) trioxidandiide | |
465.95 | |
Extrarein | |
8.9 |
Bismuth(III) oxide | |
1304-76-3 | |
Pulver | |
Bi2O3 | |
MFCD00003462 | |
15,1273 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3] | |
465.96 | |
99.9% | |
0.2% max. | |
8.9000g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-134-7
- Bismuth(III) oxide