Learn More
Bismut(III)-oxid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1890°C |
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) oxide |
Schmelzpunkt | 825.0°C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Strukturformel | Bi2O3 |
Fieser | 01,59 |
Merck Index | 15,1273 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bismuth(III) oxide