Learn More
Bismuth(III)-iodid, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polycrystalline films of bismuth triiodide are used as beta direct and digital detectors for medical imaging applications. Bismuth(III) iodide is used as an ice nucleant. It is also used in electron microscopy to reveal synapses. Addition of bismuth triiodide has been shown to improve the glass forming ability and thermal stability of Ge-Te-BiI(3) chalcogenide glasses. Solution-processable BiI3 nanosheets have been shown to exhibit the potential to be used as HTLs (Hole Transport Layer) in conventional OPV (organic photovoltaic) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼500°C |
Chemischer Name oder Material | Bismuth(III) iodide |
Schmelzpunkt | 408°C |
Farbe | Grau bis Schwarz |
Physikalische Form | Klumpen/Pulver |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,1269 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Highly soluble in ethanol,benzene,toluene and xylene,hydrochloric acid and in hydriodic acid. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z24K010 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 010656.04,010656.09,010656.18 |
W19K016 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | 010656.04,010656.09,010656.18 |
Z12J048 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 010656.04,010656.09,010656.18 |
P24J057 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | 010656.04 |
R27I017 | Analysenzertifikat | 07/06/2022 | 010656.04,010656.09,010656.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Bismuth(III) iodide, Puratronic
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.