Learn More
Bismut(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373847
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373847
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11373847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035681.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-64-6
Summenformel BiI3
Molekulargewicht (g/mol) 589.69
MDL-Nummer MFCD00010894
InChI-Schlüssel KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 111042
IUPAC-Name Bismut(3+) Triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ∼500°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) iodide
Schmelzpunkt 408°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Granulate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,1269
Formelmasse 589.69
Reinheit (%) 99.998%
Geruch Acidic
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 5.778 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ06J030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog Number035681.03,035681.14,035681.06
ChargennummerR09J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number035681.14,035681.06
ChargennummerW21H007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number035681.14,035681.06
ChargennummerW21H005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number035681.14,035681.06
ChargennummerL18G21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number035681.14,035681.06
Name des Produkts
Bismut(III)-iodid, ultratrocken, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >