Learn More
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440411
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440411
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11440411
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041636.FI
Verfügbar ab: 18-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Ca. 6.1 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT25K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number041636.FF,041636.FI
ChargennummerS02J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2023 Catalog Number041636.FI
ChargennummerZ15H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
ChargennummerA13N12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
ChargennummerG17K04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
Name des Produkts
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >