Learn More
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318778
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318778
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11318778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041636.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Ca. 6.1 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray foil
Dichte 9.79g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT25K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number041636.FF,041636.FI
ChargennummerZ15H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
ChargennummerA26X020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041636.FF,041635.18,041635.09
ChargennummerU22A008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041636.FF,041635.18,041635.09
ChargennummerA13N12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041637.FF,041636.FF,041636.FI
Name des Produkts
Wismutfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >