Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14588-08-0 | C40H36O4P2Pd | 749.09 g/mol
74.97 CHF - 348.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14588-08-0 |
---|---|
Summenformel | C40H36O4P2Pd |
Molekulargewicht (g/mol) | 749.09 |
MDL-Nummer | MFCD00010013 |
InChI-Schlüssel | YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | bis triphenylphosphinepalladium acetate |
PubChem CID | 73357379 |
IUPAC-Name | Palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat |
SMILES | CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10092790
|
Thermo Scientific Acros
209270010 |
1 g | Glasflasche |
74.97 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10511081
|
Thermo Scientific Acros
209270050 |
5 g | Glasflasche |
348.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14588-08-0 | |
749.09 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
73357379 | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
Palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat |
Spezifikation
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate | |
14588-08-0 | |
Gelb | |
14% min. (Pd) | |
[(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
749.09 | |
749.08 | |
Pulver |
99% | |
136.0°C | |
Echt | |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat | |
73357379 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 238-628-4
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate