Learn More
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10092790
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092790
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10092790
Marke: Thermo Scientific Acros 209270010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14588-08-0
Summenformel C40H36O4P2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 749.09
MDL-Nummer MFCD00010013
InChI-Schlüssel YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC-Name Palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetat
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 136.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 14% min. (Pd)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Menge 1 g
Formelmasse 749.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468896 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number209270050,209270010
ChargennummerA0384290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number209270050,209270010
ChargennummerA0373922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2020 Catalog Number209270050,209270010
Produktidentifikator
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bis-(triphenylphosphin)-palladium(II)-acetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >