Learn More
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368666
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368666
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11368666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19385.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate is used as mild iodinating and oxidizing reagent. It is also useful for selective iodination of free phenolic groups in tyrosine residues during solid-phase synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat wird als mildes jodierendes und oxidierendes Reagenz verwendet. Ebenfalls für die selektive Jodierung freier Phenolgruppen in Tyrosinresten während der Festphasensynthese geeignet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15656-28-7
Summenformel C10H10BF4IN2
Molekulargewicht (g/mol) 371.91
MDL-Nummer MFCD03703393
InChI-Schlüssel BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 4284739
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name Iodanium; Pyridin; Tetrafluorborat
Formelmasse 371.91
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10216294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19385.03,L19385.MD
Chargennummer10158716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19385.03,L19385.MD
Chargennummer10122941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL19385.03,L19385.MD
Chargennummer10186457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19385.03,L19385.MD
Chargennummer10219955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL19385.03,L19385.MD
Name des Produkts
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >