Learn More
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378666
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378666
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11378666
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19385.MD
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate is used as mild iodinating and oxidizing reagent. It is also useful for selective iodination of free phenolic groups in tyrosine residues during solid-phase synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluoroborat wird als mildes jodierendes und oxidierendes Reagenz verwendet. Ebenfalls für die selektive Jodierung freier Phenolgruppen in Tyrosinresten während der Festphasensynthese geeignet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15656-28-7
Summenformel C10H10BF4IN2
Molekulargewicht (g/mol) 371.91
MDL-Nummer MFCD03703393
InChI-Schlüssel BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 mg
Beilstein 4284739
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name Iodanium; Pyridin; Tetrafluorborat
Formelmasse 371.91
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Bis(pyridin)iodoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >