Learn More
Bis(4-morpholinyl)methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498007
Zum Warenkorb hinzufügen
Bis(4-morpholinyl)methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498007
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15498007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51133.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-90-1
Summenformel C9H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.255
MDL-Nummer MFCD00023369
InChI-Schlüssel MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 21839
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-ylmethyl)morpholin
SMILES C1COCCN1CN2CCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bis(4-morpholinyl)methane
Siedepunkt 122°C to 124°C (12 mmHg)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR22D054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51133.06,H51133.14
ChargennummerN22H091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51133.06,H51133.14
ChargennummerM23D016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51133.06,H51133.14
ChargennummerP03H010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51133.06,H51133.14
ChargennummerN11G024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH51133.06,H51133.14
Name des Produkts
Bis(4-morpholinyl)methan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >